1,3-二氯丙烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二氯三亚甲基
113680500 113682500
ACRO113680500EA 0 CNY
ACRO113680500 ACRO113682500
1,3-二氯丙烷 99%
1,3-二氯丙烷
分子式: ClH₂CCH₂CH₂Cl
沸点: 120…122 °C (760 mmHg)
溶点: –99 °C
密度: 1,19 g/cm³
闪点: 20 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000999
CAS号: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %