1,2-二氯丙烷 98%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二氯化丙烯
113670050 113670500
ACRO113670050EA 0 CNY
ACRO113670050 ACRO113670500
1,2-二氯丙烷 98%, pure
1,2-二氯丙烷
分子式: ClH₂CCH₂CH₂Cl
沸点: 95…96 °C (760 mmHg)
溶点: –100 °C
密度: 1,156 g/cm³
闪点: 15 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000868
CAS号: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN号: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ash ≤4.5 % (825°C)
pH 6.5 to 7 (10 % at 20°C)