1,2-二氯乙烷 99+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二氯化乙烯, 氯化乙烯
406800010 406800025
ACRO406800010EA 0 CNY
ACRO406800010 ACRO406800025
1,2-二氯乙烷 99+%, pure
1,2-二氯乙烷
分子式: ClH₂CCH₂Cl
沸点: 81…85 °C (760 mmHg)
溶点: –35 °C
密度: 1,25 g/cm³
闪点: 13 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000963
CAS号: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN号: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA