1,2-二氯乙烷, extra dry 99.8%, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
326841000 326840010
ACRO326841000EA 0 CNY
ACRO326841000 ACRO326840010
1,2-二氯乙烷, extra dry 99.8%, AcroSeal®
分子式: ClH₂CCH₂Cl
沸点: 81…85 °C (760 mmHg)
溶点: –35 °C
密度: 1,25 g/cm³
闪点: 13 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000963
CAS号: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN号: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM