1,2-二氯乙烷 99+% for spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二氯化乙烯, 氯化乙烯
167760025 167765000
ACRO167760025EA 0 CNY
ACRO167760025 ACRO167765000
1,2-二氯乙烷 99+% for spectroscopy
1,2-二氯乙烷
分子式: ClH₂CCH₂Cl
分子量: 98.96 g/mol
沸点: 81…85 °C (760 mmHg)
溶点: –35 °C
密度: 1.25 g/cm³
闪点: 13 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000963
CAS号: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN号: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %