1,1,2-三氯乙烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
139430010 139432500
ACRO139430010EA 0 CNY
ACRO139430010 ACRO139432500
1,1,2-三氯乙烷 98%
1,1,2-三氯乙烷
分子式: Cl₂HCCH₂Cl
分子量: 133.4 g/mol
沸点: 110…115 °C (760 mmHg)
溶点: –37 °C
密度: 1.43 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000852
CAS号: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09767
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %