1,1,2,2-四氯乙烷 98.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氯乙炔
147940250 147941000
ACRO147940250EA 0 CNY
ACRO147940250 ACRO147941000
1,1,2,2-四氯乙烷 98.5%
1,1,2,2-四氯乙烷
分子式: Cl₂HCCHCl₂
沸点: 147 °C (760 mmHg)
溶点: –43 °C
密度: 1,58 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000848
CAS号: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN号: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %