乙酸铵 ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
VWRC21198.298EA 834 CNY
VWRC21198.298 VWRC21198.367 VWRC21198.260
乙酸铵 ≥97%, GPR RECTAPUR®
乙酸铵
分子式: H₃CCOONH₄
分子量: 77.08 g/mol
溶点: 114
密度: 1.17 g/cm³ (20 °C)
闪点: 136
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013066
CAS号: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm