乙酸钾 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid potassium salt
VWRC26664.293EA 857 CNY
VWRC26664.293 VWRC26664.362
乙酸钾 ≥98%, GPR RECTAPUR®
乙酸钾
分子式: CH₃COOK
分子量: 98.14 g/mol
溶点: 304
密度: 1.57 g/cm³ (25 °C)
闪点: >250 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012458
CAS号: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm