乙酸钾 ≥99% ACS
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid potassium salt
VWRC0698-1KGEA 1647 CNY
VWRC0698-1KG VWRC0698-2.5KG VWRC0698-25KG VWRC0698-50KG
乙酸钾 ≥99% ACS
乙酸钾
分子式: CH₃COOK
分子量: 98.14 g/mol
溶点: 304
密度: 1.57 g/cm³ (25 °C)
闪点: >250 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012458
CAS号: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy Metals ≤ 0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, Water) @25 °C 6.5 – 9
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.03%
Sulphate ≤0.002%