正辛酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 羊脂酸, 辛酸
129390010 129390025
ACRO129390010EA 0 CNY
ACRO129390010 ACRO129390025
正辛酸 99%
正辛酸
分子式: C₈H₁₆O₂
沸点: 238 °C (760 mmHg)
密度: 0,91 g/cm³
闪点: 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004429
CAS号: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN号: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %