硬脂酸, powder, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
十八烷酸
VWRC20666.290EA
470
CNY
VWRC20666.290
VWRC20666.460
硬脂酸, powder, TECHNICAL
硬脂酸
分子式:
C₁₈H₃₆O₂ 分子量: 284.48 g/mol 沸点: 361 溶点: 67 密度: 0.94 g/cm³ (20 °C) 闪点: 196 °C (closed cup) 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00002752 CAS号: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 REACH: 01-2119543894-28 Merck Index: 13,08882 |
|
产品技术规格
Stearic and palmitic acid | Min. 90 % |