硬脂酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 十八烷酸
174490010 174490025
ACRO174490010EA 0 CNY
ACRO174490010 ACRO174490025
硬脂酸 97%
硬脂酸
分子式: C₁₈H₃₆O₂
分子量: 284.48 g/mol
沸点: 361 °C (760 mmHg)
溶点: 67…69 °C
密度: 0.84 g/cm³
闪点: 196 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002752
CAS号: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Granular powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥96.0 %