甲酸 ≥94.5%, high purity
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
VWRC0961-100MLEA 1478 CNY
VWRC0961-100ML VWRC0961-500ML
甲酸 ≥94.5%, high purity
甲酸
分子式: HCO₂H
分子量: 46.03 g/mol
沸点: 100…101 °C (1013 hPa)
溶点: 8.2…8.4 °C
密度: 1.22 g/cm³ (25 °C)
闪点: 48
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003297
CAS号: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN号: 1779
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity ≥94.5%