庚酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 葡萄花酸, 正庚酸
164170010 164172500
ACRO164170010EA 0 CNY
ACRO164170010 ACRO164172500
庚酸 98%
庚酸
分子式: C₇H₁₄O₂
沸点: 223…223,4 °C (760 mmHg)
密度: 0,91 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004426
CAS号: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN号: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %