乙酸 99 - 100% 99-100%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
VWRC20103.295EA 375 CNY
VWRC20103.295 VWRC20103.364 VWRC20103.444 VWRC20103.330
乙酸 99 - 100% 99-100%, GPR RECTAPUR®
乙酸
分子式: H₃CCOOH
分子量: 60.05 g/mol
沸点: 118 °C (1013 hPa)
溶点: 17 °C
密度: 1.05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 38.5 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036152
CAS号: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN号: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.5 %
Solidification point 16.0 - 16.6 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm