乙酸 glacial ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC84528.290EA
315
CNY
VWRC84528.290
VWRC84528.360
VWRC84528.460
乙酸 glacial ≥98%, TECHNICAL
乙酸
分子式:
H₃CCOOH 沸点: 118 °C (1013 hPa) 溶点: 17 °C 密度: 1,05 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00036152 CAS号: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN号: 2789 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119475328-30 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |