癸酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 癸酸, 羊蜡酸
167271000 167275000
ACRO167271000EA 0 CNY
ACRO167271000 ACRO167275000
癸酸 99%
癸酸
分子式: C₁₀H₂₀O₂
分子量: 172.27 g/mol
沸点: 268…270 °C (760 mmHg)
溶点: 30…32 °C
密度: 0.89 g/cm³
闪点: 150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004441
CAS号: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %