醋酸正戊酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 乙酸戊酯, 醋酸戊酯
149180010 149182500
ACRO149180010EA 0 CNY
ACRO149180010 ACRO149182500
醋酸正戊酯 99%
醋酸正戊酯
分子式: C₇H₁₄O₂
沸点: 149 °C (760 mmHg)
密度: 0,87 g/cm³
闪点: 24 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009500
CAS号: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN号: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -10.8° to -11.8° (20°C, 589 nm) (c=2 in DMF)