乙酸甲酯, extra dry 99+%, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid methyl ester
371831000 371830010 371830025
ACRO371831000EA 0 CNY
ACRO371831000 ACRO371830010 ACRO371830025
乙酸甲酯, extra dry 99+%, AcroSeal®
乙酸甲酯
分子式: C₃H₆O₂
分子量: 74.08 g/mol
沸点: 57.4 °C (760 mmHg)
溶点: –98 °C
密度: 0.93 g/cm³
闪点: –10 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008711
CAS号: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN号: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %