乙酸甲酯 99%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid methyl ester
181380010 181380025
ACRO181380010EA 0 CNY
ACRO181380010 ACRO181380025
乙酸甲酯 99%, extra pure
乙酸甲酯
分子式: C₃H₆O₂
分子量: 74.08 g/mol
沸点: 56.9
溶点: –98 °C
密度: 0.93 g/cm³
闪点: –10 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008711
CAS号: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN号: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Methanol ≤0.7 % (GC)