乙酸己酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 正己基乙酸酯
148500010 148500250
ACRO148500010EA 0 CNY
ACRO148500010 ACRO148500250
乙酸己酯 99%
乙酸己酯
分子式: C₈H₁₆O₂
沸点: 168…170 °C (760 mmHg)
溶点: –80 °C
密度: 0,871 g/cm³
闪点: 43 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009524
CAS号: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.869 to 0.873
Acid value ≤1 mg KOH/g