乙酸乙酯 ≥99%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid ethyl ester
VWRC23879.295EA
308
CNY
VWRC23879.295
VWRC23879.557
VWRC23879.364
VWRC23879.466
乙酸乙酯 ≥99%, TECHNICAL
乙酸乙酯
分子式:
CH₃COOC₂H₅ 分子量: 88.11 g/mol 沸点: 77.1 °C (1013 hPa) 溶点: –83 °C 密度: 0.902 g/cm³ (20 °C) 闪点: –4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009171 CAS号: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN号: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |