乙酸乙酯 99.6% ACS, 符合Reur Ph。Eur的分析规格。
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
423680010 423685000
ACRO423680010EA 0 CNY
ACRO423680010 ACRO423685000
乙酸乙酯 99.6% ACS, 符合Reur Ph。Eur的分析规格。
乙酸乙酯
分子式: CH₃COOC₂H₅
沸点: 75…78 °C (760 mmHg)
密度: 0,902 g/cm³
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009171
CAS号: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN号: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
Density (20/20°C) 0.901 to 0.904
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g