乙酸乙酯 99.5+% for spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
167810010 167810025 167815000
ACRO167810010EA 0 CNY
ACRO167810010 ACRO167810025 ACRO167815000
乙酸乙酯 99.5+% for spectroscopy
乙酸乙酯
分子式: CH₃COOC₂H₅
分子量: 88.11 g/mol
沸点: 77.1
溶点: –83.5 °C
密度: 0.902 g/cm³
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009171
CAS号: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN号: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.50 %
UV at 325 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %