乙酸乙酯 99+%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
149470010 149470025 149470250 149470050 149470100
ACRO149470010EA 0 CNY
ACRO149470010 ACRO149470025 ACRO149470250 ACRO149470050 ACRO149470100
乙酸乙酯 99+%, 超纯
乙酸乙酯
分子式: CH₃COOC₂H₅
沸点: 77,1 °C (1013 hPa)
密度: 0,902 g/cm³
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009171
CAS号: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN号: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Residual solvents ≤10 % MTBE