乙酸丁酯 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC22081.326EA 1031 CNY
VWRC22081.326 VWRC22081.361 VWRC22081.463
乙酸丁酯 ≥99%, GPR RECTAPUR®
乙酸丁酯
分子式: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
沸点: 126 °C (1013 hPa)
溶点: –76 °C
密度: 0,875 g/cm³ (20 °C)
闪点: 25 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009445
CAS号: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN号: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 124 - 128 °C
Density (20/4) 0.874 - 0.884