乙酸异戊酯 99+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 醋酸异戊酯, 3-甲基-1-丁醇乙酸酯
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 0 CNY
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
乙酸异戊酯 99+%, pure
乙酸异戊酯
分子式: C₇H₁₄O₂
分子量: 130.19 g/mol
沸点: 142 °C (756 mmHg)
溶点: –78 °C
密度: 0.874 g/cm³
闪点: 25 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008946
CAS号: 123-92-2
UN号: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g