3,5-庚烷二酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
411260050 411260250
ACRO411260050EA 0 CNY
ACRO411260050 ACRO411260250
3,5-庚烷二酮 99%
3,5-庚烷二酮
分子式: C₇H₁₂O₂
分子量: 128.17 g/mol
沸点: 172…173 °C (711 mmHg)
密度: 0.945 g/cm³
闪点: 57 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00015186
CAS号: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN号: 1224
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %