3,4-己二酮 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
293270250 293272500
ACRO293270250EA 0 CNY
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-己二酮 96%
3,4-己二酮
分子式: C₆H₁₀O₂
分子量: 114.14 g/mol
沸点: 129
溶点: –10 °C
密度: 0.941 g/cm³
闪点: 29 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010237
CAS号: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN号: 1224
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95