乙酰丙酮 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: AcAc, 2,4-戊二酮
129960050 129962500 129960010
ACRO129960050EA 0 CNY
ACRO129960050 ACRO129962500 ACRO129960010
乙酰丙酮 99+%
乙酰丙酮
分子式: CH₃COCH₂COCH₃
沸点: 133…135 °C (760 mmHg)
溶点: –23 °C
密度: 0,975 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008787
CAS号: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN号: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 0.972 to 0.978
Acidity (CH3COOH) ≤0.2 %