2,3-戊二酮 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 乙酰基丙酰
221470250 221471000
ACRO221470250EA 0 CNY
ACRO221470250 ACRO221471000
2,3-戊二酮 97%
2,3-戊二酮
分子式: C₅H₈O₂
沸点: 110…112 °C (760 mmHg)
溶点: –52 °C
密度: 0,958 g/cm³
闪点: 18 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009313
CAS号: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN号: 1224
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %