丙酮 99.9% (通过GC,校正水含量), 经ECD测试的不含卤代烃 用于残留物分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
326700010 326700025
ACRO326700010EA 0 CNY
ACRO326700010 ACRO326700025
丙酮 99.9% (通过GC,校正水含量), 经ECD测试的不含卤代烃 用于残留物分析
丙酮
分子式: CH₃COCH₃
沸点: 56,2 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 0,79 g/cm³
闪点: –20 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008765
CAS号: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN号: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC 99.9 to 100 % (on anhydrous basis)
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤2 ng/l (EOX suitab.)
GC/ECD ≤5 ng/l (volatile imp. (as E.Dibromide))
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %