丙酮 99+%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
177170010 177170025 177170250 177170050 177170100
ACRO177170010EA 0 CNY
ACRO177170010 ACRO177170025 ACRO177170250 ACRO177170050 ACRO177170100
丙酮 99+%, 超纯
丙酮
分子式: CH₃COCH₃
沸点: 56 °C (760 mmHg)
溶点: –95 °C
密度: 0,79 g/cm³
闪点: –20 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008765
CAS号: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN号: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %