2-丁酮 ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
389430010 389430025
ACRO389430010EA 0 CNY
ACRO389430010 ACRO389430025
2-丁酮 ACS
2-丁酮
分子式: C₂H₅COCH₃
沸点: 80 °C (760 mmHg)
溶点: –87 °C
密度: 0,806 g/cm³
闪点: –7 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011648
CAS号: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN号: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.20 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0025 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g