一次性袋, VWR®
供应商: VWR Collection
VWRI129-0582EA 1225 CNY
VWRI129-0582 VWRI129-0583 VWRI129-0578 VWRI129-0584 VWRI129-0585 VWRI129-0586 VWRI129-0587 VWRI129-0588 VWRI129-0589 VWRI129-0579 VWRI129-0580 VWRI129-0581
一次性袋, VWR®
废物处理袋
用于安全处置实验室废弃物,如吸头、一次性培养皿、取样管等。
透明40微米厚PP带或不带“生物危害”标记
  • 可承受145℃的温度
  • 可高温高压灭菌