2-戊酮 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基丙基酮
123502500 123500025
ACRO123502500EA 0 CNY
ACRO123502500 ACRO123500025
2-戊酮 99%, pure
2-戊酮
分子式: C₅H₁₀O
分子量: 86.13 g/mol
沸点: 100…103 °C (760 mmHg)
溶点: –78 °C
密度: 0.809 g/cm³
闪点: 7 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009400
CAS号: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN号: 1249
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06193
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %