2-己酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
146881000 146885000
ACRO146881000EA 0 CNY
ACRO146881000 ACRO146885000
2-己酮 98%
2-己酮
分子式: C₆H₁₂O
沸点: 127 °C (760 mmHg)
溶点: –57 °C
密度: 0,81 g/cm³
闪点: 23 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009482
CAS号: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN号: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06060
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %