氟化氢三乙胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氟化氢三乙胺
350620250 350621000
ACRO350620250EA 0 CNY
ACRO350620250 ACRO350621000
氟化氢三乙胺 97%
氟化氢三乙胺
分子式: C₆H₁₈F₃N
分子量: 161.21 g/mol
沸点: 70 °C (15 mmHg)
溶点: –29 °C
密度: 0.989 g/cm³
闪点: 87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00043294
CAS号: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN号: 2922
ADR: 8 I
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 20 to 25 % (available HF)