硫代苯甲酰胺 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
164730100 164730500
ACRO164730100EA 0 CNY
ACRO164730100 ACRO164730500
硫代苯甲酰胺 95%
硫代苯甲酰胺
分子式: C₇H₇NS
沸点: 245 °C (1013 hPa)
溶点: 114…118 °C
MDL编号: MFCD00008060
CAS号: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥94 %