2-庚酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 甲基戊基酮
154000010 154001000 154002500
ACRO154000010EA 0 CNY
ACRO154000010 ACRO154001000 ACRO154002500
2-庚酮 98%
2-庚酮
分子式: C₇H₁₄O
沸点: 149…150 °C (760 mmHg)
溶点: –35 °C
密度: 0,82 g/cm³
闪点: 39 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009513
CAS号: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN号: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04683
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure