三乙酰氧基硼氢化钠 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: STAB
291820250 291821000
ACRO291820250EA 0 CNY
ACRO291820250 ACRO291821000
三乙酰氧基硼氢化钠 97%
三乙酰氧基硼氢化钠
分子式: C₆H₁₀BNaO₆
分子量: 211.94 g/mol
溶点: 114…118 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012211
CAS号: 56553-60-7
UN号: 3396
ADR: 4.3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %