磷酸二氢钠, anhydrous 98,0, reagent
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 磷酸一钠, 磷酸二氢钠
VWRC0571-2.5KGEA 2010 CNY
VWRC0571-2.5KG VWRC0571-500G VWRC0571-100KG
磷酸二氢钠, anhydrous 98,0, reagent
磷酸二氢钠
分子式: NaH₂PO₄
分子量: 119.98 g/mol
溶点: ∼650 °C
密度: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003527
CAS号: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
现在订购
产品技术规格
Heavy Metals (as Pb) 0.001%
Insolubles = 0.03%
Moisture (KF) = 0.3%
pH (1%, Water) @25°C 4.4 - 4.7
Purity >= 98%