氯化镧(III)水合物 64,5 - 70%

供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger

Synonyms: Lanthanum trichloride hydrate

199151000 199155000
ACRO199151000EA 0 CNY
ACRO199151000 ACRO199155000
氯化镧(III)水合物 64,5 - 70%
氯化镧(III)水合物
分子式: Cl₃La·H₂O
分子量: 263.28
沸点: 1000 °C (1013 hPa)
溶点: 96 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149753
CAS号: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
UN号: 1759
ADR: 8 III

现在订购

产品技术规格

Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR