六氯锇(IV)酸钾 > 39% Os
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium hexachloroosmate(IV)
197650010 197650050
ACRO197650010EA 0 CNY
ACRO197650010 ACRO197650050
六氯锇(IV)酸钾 > 39% Os
六氯锇(IV)酸钾
分子式: Cl₆K₂Os
分子量: 481.14 g/mol
溶点: 600
密度: 3.42
MDL编号: MFCD00011371
CAS号: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
UN号: 3290
现在订购
产品技术规格
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)