三丁基乙烯基锡 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 乙烯基三丁基锡, 三正丁基(乙烯基)锡, 三丁基乙烯基锡
350000010 350000050
ACRO350000010EA 0 CNY
ACRO350000010 ACRO350000050
三丁基乙烯基锡 97%
三丁基乙烯基锡
分子式: C₁₄H₃₀Sn
沸点: 104…106 °C (3,5 mmHg)
密度: 1,08 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009421
CAS号: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN号: 2788
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %