8-羟基喹啉硫酸盐一水合物 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 8-羟基喹啉硫酸盐 (2:1) 一水合物, 8-羟基喹啉硫酸盐
148451000 148455000
ACRO148451000EA 0 CNY
ACRO148451000 ACRO148455000
8-羟基喹啉硫酸盐一水合物 98%
8-羟基喹啉硫酸盐一水合物
分子式: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
分子量: 388.4 g/mol
溶点: 182 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149610
CAS号: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.5 %
Titration with CHA ≥97.5 %