细胞松弛素 B
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
228090010 228090050
ACRO228090010EA 0 CNY
ACRO228090010 ACRO228090050
细胞松弛素 B
细胞松弛素 B
分子式: C₂₉H₃₇NO₅
溶点: 218…223 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00077704
CAS号: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN号: 1544
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥98 %