二氨基马来腈 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DAMN
172700250 172701000
ACRO172700250EA 0 CNY
ACRO172700250 ACRO172701000
二氨基马来腈 98%
二氨基马来腈
分子式: C₄H₄N₄
沸点: 445 °C (1013 hPa)
溶点: 178…179 °C
密度: 1,368 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001870
CAS号: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %