氯乙酸苄酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
336160050 336160250
ACRO336160050EA 0 CNY
ACRO336160050 ACRO336160250
氯乙酸苄酯 98%
氯乙酸苄酯
分子式: C₉H₉ClO₂
分子量: 184.62 g/mol
沸点: 132 °C (12 mmHg)
密度: 1.22 g/cm³
闪点: >110 °C
MDL编号: MFCD00157062
CAS号: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %